Documentos clave
1.00353
Millipore
Indole-3-acetic acid
LAB
Sinónimos:
Indole-3-acetic acid, JAA, Heteroauxine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
201-748-2
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
167-170 °C
densidad aparente
620 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CC(=O)O)cccc2
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 167 - 170 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable