20074-U
VOST Stack Sampling Thermal Desorption Tube
O.D. x ID x L 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛\ fittings)
Sinónimos:
VOST 100 Tube
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
VOST Stack Sampling Tube, 35-60 mesh
Agency
EPA 30,31
Nivel de calidad
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
active air sampling: suitable
tamaño de partícula
35-60 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
categoría alternativa más sostenible
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.