Merck
16761
Supelco
2-Chloro-1,3-propanediol
analytical standard
Sinónimos:
2-MCPD, 2-Monochloro-propanediol, Glycerol β-chlorohydrin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC(Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2
Clave InChI
DYPJJAAKPQKWTM-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)