13014-U
Columna para GC con relleno metálico (compatible con Agilent, configuración "A")
phase 20% Sebaconitrile, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 2.0 ft (0.61 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel column
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
2.0 ft (0.61 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
80/100 Chromosorb P AW support
grupo activo de la matriz
20% Sebaconitrile phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Lungs, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)