10294
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep N, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
envase
bottle of 75 cc
fabricante / nombre comercial
Hayes Separation Inc
Parámetros
165 °C temp. limit
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
superficie
~405 m2/g
Matriz
HayeSep N
tamaño de partícula
60-80 mesh
densidad
~0.36 g/mL (free fall density)
Categorías relacionadas
Descripción general
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)