Merck
20343
Porapak Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak QS, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Código UNSPSC:
23201100
Formulario
solid
Nivel de calidad
envase
bottle of 75 cc
Parámetros
250 °C temp. limit
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
superficie
~550 m2/g
Matriz
Porapak QS
tamaño de partícula
80-100 mesh
densidad
~0.34 g/mL (free fall density)
Descripción general
Porapak porous polymers are spherical beads with consistent particle size, porosity, and surface area that help to insure analytical precision and accuracy.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Porous polymers are the most suitable adsorbent for applications based on the analysis of gases, acids, amines, organics of low carbon number and water. They are best suited for gas chromatography and are basically copolymers of polydivinylbenzene (DVB) which are very porous in nature ranging from mesoporous to microporous.
Aplicación
Porapak QS packed columns maybe used for the analysis of sulphur-containing gases by gas-solid chromatograpy.
Nota al pie de página
ácidos orgánicos, otros compuestos polares
Información legal
PoraPak is a trademark of Waters
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)