ZRB1480
Anti-LAMP-2 Antibody, clone 1F6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Lysosome-associated membrane glycoprotein 2;Lysosome-associated membrane protein 2;CD107 antigen-like family member B;LGP-96;CD107b
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F6, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 44.96 kDa
observed mol wt ~105 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
rat
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Human Kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LAMP-2 in Human Kidney tissue lysate.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LAMP-2 in human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound LAMP-2 with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LAMP-2 in human kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected LAMP-2 in HeLa, HUVEC, NIH 3T3, U-251 MG cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)