Documentos clave
Z740296
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 50 mL tubes/6 tube capacity per rotisserie
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cole Parmer 439739
Descripción general
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
Información legal
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)