Z728039
Hettich® swing-out rotor, 4 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
Sinónimos:
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Productos recomendados
Características
RCF 3,095
to hold 4 x 5051, 5280 buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 4753
Parámetros
3,095 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)