Z719625
Sorenson™ low binding standard tips
maximum volume 300 μL, case of 1000 ea (Bag), non-sterile
About This Item
graduations
case of 10000 ea (10 bags of 1000 tips)
Productos recomendados
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
graduations
envase
case of 1000 ea (Bag)
case of 10000 ea (10 bags of 1000 tips)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 31770T
volumen máximo
300 μL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)