Z566306
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 10 mm, L 650 mm
Sinónimos:
PTFE Stirrer, Stirring Shaft
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.0565.10.1
Longitud
650 mm
eje diám.
10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)