Documentos clave
Z719544
Sorenson low binding E tips
maximum volume 10 μL, pack of 1000 ea (Bag), non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volumen máximo:
10 μL
esterilidad:
non-sterile
Características:
barrier: no
envase:
pack of 1000 ea (Bag)
case of 10000 (10 bags of 1000 tips)
fabricante / nombre comercial:
Sorenson 13980T
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 1000 ea (Bag)
case of 10000 (10 bags of 1000 tips)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 13980T
volumen máximo
10 μL
Descripción general
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Extended length. Fits Eppendorf ultra-micro pipettors.
Información legal
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)