Merck
Z694657
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiales
(polycaprolactone (PCL))
esterilidad
sterile
Características
~ 300 μm spacing
fabricante / nombre comercial
3D Biotek PCL303006-BR
fibra diám.
~300 μm
tipo de unión
non-treated surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)