Z380261
Jars Nalgene® style 2118
capacity 1000 mL
Sinónimos:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (120)
descripción
Autoclavable with closure completely unscrewed
Características
with cap
envase
pkg of 6
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2118-0032
botella diám. × Al
112 mm × 151 mm
capacidad
1000 mL
cierre diám.
120
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- To store pastes, specimens, solids, and lab supplies
- They are versatile, chemical resistant, and translucent
- Autoclave friendly
- Made up of lab-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables
- Non-leak proof for liquids
- A wide mouth and straight sides give full-access and complete sample retrieval
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)