Z130400
Nalgene® FEP bottle
capacity 1000 mL, Wide-mouth, clear Bottle
Sinónimos:
fep bottles, nalgene bottles
About This Item
Productos recomendados
Materiales
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Junta
Joints threaded neck (53)
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 2100-0032
botella diám. × Al
91 mm × 209 mm
capacidad
1000 mL
color
clear Bottle
white Screw closure
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)