Z359041
Rack for Nalgene® cryogenic vials
Holds 25 vials in a staggered array
Sinónimos:
cryogenic vial storage, cryovial rack
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate
Características
autoclavable
Holds 25 x vials
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 5030-0505
técnicas
cryopreservation: suitable
color
blue
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)