Z290742
Vacuum Filtration assembly Replacement parts
#5 silicone stopper
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
Materiales
silicone housing
Características
cap plug seal
envase
pkg of 5 ea
cuello diám.
27 mm
Categorías relacionadas
Compatibilidad
For 25 mm assemblies, 1-hole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)