Key Documents
MPGP04001
Milli-Q
Filtro Millipak® Express 40
0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Elix® Advantage and Milli-Q® Advantage A10 / Direct / Integral / Reference systems
Sinónimos:
Filtro Millipak® Express
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
material
polyethersulfone filter
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
removal of particulates and bacteria
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
compatibility
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
shipped in
ambient
General description
El filtro de membrana hidrófila de 0,22 μm Millipak® produce agua sin partículas ni bacterias en el punto de dispensación de los sistemas de purificación de agua Milli-Q® Integral, Milli-Q® Advantage A10, Milli-Q® Direct, Milli-Q® Reference y Milli-Q® Reference A+. El filtro está diseñado con una membrana de filtración asimétrica de PES (polietersulfona) de 0,22 μm termosellada en una carcasa de estireno acrilonitrilo. Esto minimiza la liberación de extraíbles orgánicos e inorgánicos.
Application
Proporciona agua filtrada adecuada para la mayoría de las técnicas analíticas utilizadas en el laboratorio (por ejemplo, preparación de las disoluciones utilizadas en espectrofotometría, medición de pH, valoraciones, absorción atómica, análisis de Kjeldahl y HPLC).
Features and Benefits
  • La membrana descansa sobre un disco de plástico rígido con canales que aseguran un flujo elevado del agua y resistencia a las variaciones de presión sin riesgo de ruptura de la membrana.
  • En las membranas de filtración Millipak® se utiliza un exclusivo diseño de discos apilados limpios que permite un volumen de retención y un desprendimiento de partículas mínimos.
  • Los filtros están diseñados con una membrana de filtración asimétrica de PES (polietersulfona) de 0,22 μm termosellada en una carcasa de SAN (estireno acrilonitrilo).
  • Los poros cónicos de la membrana permiten un caudal elevado a una presión diferencial baja.
  • La membrana, el material de la carcasa y los procesos de producción se han seleccionado para reducir al mínimo la liberación de extraíbles orgánicos e inorgánicos.
  • Se conecta a la salida del punto de suministro de agua, como a los POD de los sistemas de purificación de agua Milli-Q®.
  • La campana protectora protege contra la intrusión de contaminación bacteriana del aire durante la dispensación.
  • Cada filtro es probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad.
  • Fácil mantenimiento: el filtro se coloca y se sustituye con facilidad.
Components
Membrana de filtración de 0,22 μm
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del equipo del sistema (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany