WH0010560M10
Monoclonal Anti-SLC19A2 antibody produced in mouse
clone 5B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-TC1, Anti-THT1, Anti-THTR1, Anti-TRMA, Anti-solute carrier family 19 (thiamine transporter), member 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5B10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC19A2(10560)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
PMPQKSLFFHHIPSTCQRVNGIKVQNGGIVTDTPASNHLPGWEDIESKIPLNMEEPPVEEPEPKPDRLLVLKVLWND
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)