V0384
cis-Vaccenic acid
≥97% (capillary GC), oil
Sinónimos:
cis-11-Octadecenoic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Macadamia integrifolia oil
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (capillary GC)
Formulario
oil
impurezas
<0.5% Trans-11 isomer
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
150 °C/0.03 mmHg (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
densidad
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lípido
unsaturated FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-
Clave InChI
UWHZIFQPPBDJPM-FPLPWBNLSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Enhancing durability and sustainable preservation of Egyptian stone monuments using metabolites produced by Streptomyces exfoliatus.: This research investigates the use of microbial metabolites, including cis-Vaccenic acid, to enhance the preservation of historical monuments (Abd-Elhalim et al., 2023). (Abd-Elhalim et al., 2023).
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)