UC167
Oxidized Nifedipine
powder, ~95% (HPLC)
Sinónimos:
2,6-Dimethyl-4-(2´-nitrophenyl)-3,5-pyridinecarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
~95% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow
mp
100-105 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
UMQHJQGNGLQJPF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- to study enzyme kinetics using UV high-performance liquid chromatography (UV-HPLC)[1]
- as a standard in calibration curve preparation in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the quantification of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4)-mediated nifedipine oxidation in human microsomes[2]
- in nifedipine metabolism activity assay of Hep G2 cells transfected with hepatocyte nuclear factor-1α(HNF1α)[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)