Merck
T9026
Sigma-Aldrich
Anti-α-tubulina monoclonal antibody produced in mouse
enhanced validation
clone DM1A, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-α-tubulina monoclonal
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
mol wt
antigen ~50 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
enhanced validation
independent ( antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:500 using human or chicken fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
La α-tubulina también denominada tubulina α 4a (TUBA4A), se ha localizado en el cromosoma humano 2q35. El gen codifica un miembro de la familia α-tubulina, que contiene 448 aminoácidos. La TUBA4A pertenece a la subfamilia de la tubulina, que es el principal bloque de construcción de los microtúbulos. La subunidad α de la tubulina tiene un peso molecular de 50 000.
El anticuerpo anti-α-tubulina monoclonal (isotipo IgG1 de ratón) se obtiene del hibridoma DM1A producido por la fusión de células de mieloma de ratón y esplenocitos de ratones BALB/c inmunizados. Se utilizaron como inmunógenos microtúbulos de cerebro de pollo purificados. El isotipo se determinó mediante un inmunoanálisis de difusión doble utilizando reactivos para determinación del isotipo de anticuerpos monoclonales de ratón, referencia ISO2. El producto es un anticuerpo anti-α-tubulina monoclonal purificado en proteína A conjugado con isotiocianato de fluoresceína, isómero I. Se purifica mediante filtración en gel y no contiene FITC libre detectable. El anticuerpo FITC anti-α-tubulina monoclonal de ratón reconoce de manera específica un epítopo localizado en el extremo carboxi terminal de la α-tubulina. Localiza la α-tubulina en humanos, monos, bovinos, pollos, cabras, ratones, ratas, jerbo, hámster, canguro rata, anfibios, erizos de mar, tripanosoma, levaduras, hongos y tabaco.
Specificity
El anticuerpo anti-alfa-tubulina es específico de α-tubulina en análisis de inmunotransferencia y puede utilizarse para localizar la α-tubulina en cultivos celulares o en cortes de tejido. El anticuerpo reacciona mejor con fibroblastos de pollo.
El anticuerpo es específico de α-tubulina en análisis de inmunotransferencia y puede utilizarse para localizar la α-tubulina en cultivos celulares o en cortes de tejido. El anticuerpo reacciona mejor con fibroblastos de pollo.
Immunogen
microtúbulos de cerebro de embrión de pollo.
Application
El anticuerpo antiα-tubulina monoclonal producido en el ratón se ha utilizado en el análisis de inmunoelectrotransferencia y en el análisis de expresión de proteínas.
El anticuerpo anti-α-tubulina monoclonal producido en ratón se ha utilizado en la detección de la α-tubulina:
  • en líneas celulares del osteosarcoma humano y del cáncer de mama mediante inmunoelectrotransferencia
  • en células HeLa mediante microscopia de inmunofluorescencia
  • mediante inmunotinción
  • detección inmunohistoquímica en embriones de Xenopus
Biochem/physiol Actions
La mutación de la tubulina α 4a (TUBA4A) se asocia con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
La α/β-tubulina es el principal bloque de construcción de los microtúbulos. Estas estructuras filamentosas, cilíndricas, huecas e intracelulares están presentes prácticamente en todas las células eucariotas. El automontaje de α/β-tubulina produce estructuras microtubulares polares construidas a partir de cadenas linealmente organizadas de pares de α-tubulina y β-tubulina alternas que apuntan en la misma dirección. Los microtúbulos funcionan como elementos estructurales y móviles en la mitosis, el transporte intracelular, la motilidad flagelar y ciliar, y la generación y el mantenimiento de la forma celular. La α/β-tubulina y la γ-tubulina son miembros de la superfamilia de proteínas tubulinas. La α/β-tubulina es un heterodímero que consiste en una cadena de α-tubulina y una cadena de β-tubulina; cada subunidad tiene un peso molecular de 55 kDa y comparten una considerable homología.
Storage and Stability
Para su uso continuo, debe conservarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes.
Para una conservación prolongada, la disolución debe congelarse en alícuotas de trabajo. No se recomienda la congelación y descongelación repetidas o la conservación en congeladores “frost-free”. Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique la disolución centrifugándola antes de usarla.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
CHIP overexpression reduces mutant androgen receptor protein and ameliorates phenotypes of the spinal and bulbar muscular atrophy transgenic mouse model.
Adachi H
The Journal of Neuroscience, 27(19), 5115-5126 (2007)
The self-assembly and dynamic structure of cytoskeletal filaments.
Alberts B, et al.
Molecular biology of the Cell. 4th Edition. (2002)
TRAIL induces apoptosis in triple-negative breast cancer cells with a mesenchymal phenotype.
Rahman M, et al.
Breast Cancer Research and Treatment, 113(2), 217-230 (2009)
MID1 and MID2 are required for Xenopus neural tube closure through the regulation of microtubule organization.
Suzuki M, et al.
Development, dev-048769 (2010)
Analysis of gene function in somatic mammalian cells using small interfering RNAs.
Elbashir SM, et al.
Methods, 26(2), 199-213 (2002)
Artículos
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Ver todo