T6557
Anti-γ-Tubulin Antibody
mouse monoclonal, GTU-88
Sinónimos:
Anti-γ-Tubulin antibody, Mouse monoclonal
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-γ-Tubulin antibody, Mouse monoclonal, clone GTU-88, ascites fluid
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GTU-88, monoclonal
mol peso
antigen 48 kDa
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
técnicas
immunocytochemistry: 1:5,000-1:10,000 using HeLa cells
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:10,000 using cultured chicken fibroblast extract
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research pathology
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TUBG1(7283)
mouse ... Tubg1(103733)
rat ... Tubg1(252921)
Descripción general
Monoclonal Anti-γ-Tubulin (mouse IgG1 isotype) is derived from the GTU-88 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Monoclonal Anti-γ-Tubulin is also suitable for use in immunochemical applications such as immunoblotting, immunocytochemical staining of cultured cells and in ELISA.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.