T3069
Trizma® hydrochloride solution
pH 8.0, BioPerformance Certified, 2 M, suitable for cell culture
Sinónimos:
Tris hydrochloride solution
About This Item
Productos recomendados
grado
BioPerformance Certified
for molecular biology
Nivel de calidad
Formulario
solution
concentración
2 M
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
8.0
intervalo de pH útil
7.0-9.0
Absorción
≤0.05 at 290 at 40%
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)