T2327
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
Sinónimos:
Kunitz Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
product name
Trypsin Inhibitor from Glycine max (soybean), BioUltra, lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Level
product line
BioUltra
assay
≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | A4018 | A9045 | A9414 |
---|---|---|---|
≥250 g/cm2 (1% gel) | ≥200 g/cm2 (1% gel) | ≥200 g/cm2 (1% gel) | ≥200 g/cm2 (1% gel) |
≤0.12 | ≤0.10 | ≤0.1 | ≤0.10 |
200 | 200 | - | 200 |
gel point 26 °C ±2 °C (1.5% gel) | congealing temperature 26-30 °C | congealing temperature 26-30 °C | congealing temperature 26-30 °C |
electrophoresis: suitable | cell culture | mammalian: suitable | cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable | - |
General description
Application
- as a standard protein to measure the amount of endogenous trypsin inhibitor present in midgut lysate (M1) of Riptortus pedestris[2]
- as a standard to compare the trypsin inhibitory activity of the purified protein[3]
- to monitor the trypsin inhibitory activity by fractionating in MonoS cation exchange chromatography[1]
- as an trypsin inhibitor[4]
Biochem/physiol Actions
Unit Definition
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.