Merck
T2252
Sigma-Aldrich
Apo-transferrina human
≥95% protein basis (biuret)
Sinónimos:
Siderofilina, Transferrina humana
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
human
Quality Level
assay
≥95% protein basis (biuret)
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
mol wt
76-81 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TF(7018)
General description
La transferrina es una glucoproteína bilobulada que contiene un lóbulo N-terminal y uno C-terminal. Cada uno de estos dominios se divide en dos subdominios y dentro de la hendidura del intersubdominio se encuentra el sitio de unión al metal. Una sola molécula de transferrina puede unirse a dos iones férricos. La apo-transferrina es una forma carente de hierro.[1]
Application
La apo-transferrina humana se ha utilizado en la mezcla de medio Eagle modificado de Dulbecco/nutrientes F-12 para cultivar:
  • líneas celulares de adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC)[2]
  • oligodendrocitos[3]
  • células epiteliales de los túbulos proximales renales (RPTEC/TERT1)[4]
Se ha demostrado que la apo-transferrina inhibe fuertemente la adhesión bacteriana a los biomateriales, como el poliestireno, el polimetilmetacrilato y la silicona. La inhibición se observó a 20 µg/ml en medio de cultivo. [5]
Biochem/physiol Actions
La transferrina transporta hierro mediante endocitosis mediada por receptores. El mecanismo de transporte del hierro se produce en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica. La transferrina mantiene la homeostasis del hierro[1] y es un marcador asociado al hierro. Se observan niveles reducidos de transferrina en estados graves de la COVID-19.[6] Puede unirse a otras moléculas aparte del hierro, por lo que puede utilizarse en la administración dirigida de medicamentos.[1]
Other Notes
Proteína transportadora de hierro no hemo.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reza Ardehali et al.
Artificial organs, 26(6), 512-520 (2002-06-20)
Apo-transferrin (apo-Tf), the iron deficient form of Tf, has been identified previously as a potent inhibitor of Staphylococcus epidermidis adhesion to polyurethane surfaces. In this study, the ability of apo-Tf to suppress the adhesion of two other strains of bacteria
Catherine Claise et al.
International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases, 116, 74-79 (2021-12-25)
Mounting evidence links hyperinflammation in gravely ill patients to low serum iron levels and hyperferritinemia. However, little attention has been paid to other iron-associated markers such as transferrin. The aim of this study was to investigate the association of different
Jacob M Smigiel et al.
Molecular cancer research : MCR, 15(4), 478-488 (2017-01-06)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is referred to as a silent killer due to the lack of clear symptoms, a lack of early detection methods, and a high frequency of metastasis at diagnosis. In addition, pancreatic cancer is remarkably resistant to
Camila Campos-Escamilla et al.
International journal of molecular sciences, 22(24) (2021-12-25)
Human serum transferrin (Tf) is a bilobed glycoprotein whose function is to transport iron through receptor-mediated endocytosis. The mechanism for iron release is pH-dependent and involves conformational changes in the protein, thus making it an attractive system for possible biomedical
Agostina Nardone et al.
Cell and tissue banking, 10(4), 301-308 (2009-02-03)
In breast cancer, various clinical parameters are assessed to define clinical stage and thus obtain a more accurate prognosis. However, banks of tumor tissues are an important source of material for studies of risk of recurrence and of features governing
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the carbohydrate content of human transferrin?
    1 answer
    1. We have found the information on transferrin in a reference book:The Plasma Proteins, F.W. Putnam, ed, volume 2, chapter 4, Table II.According to the table, Transferrin is 6 percent carbohydrate, citing G.A. Jamieson, J. Biol. Chem. 240(7), 2914-2920 (1965).The table also gives information on the percentage of each type of monosaccharide that is present.