T1428
apo-Transferrin bovine
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Sinónimos:
Human serotransferrin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
iron, essentially free
solubilidad
H2O: 10 mg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... TF(280705)
Descripción general
Aplicación
- basal medium for culturing bovine mammary epithelial cells
- minimum essential medium α (MEM-α) for spermatogonial stem cells (SSCs) culture
- induction medium for mesenchymal stem cell culture
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)