SRP3011
Beta D-1 (36 aa) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinónimos:
DEFB1, beta-Defensin-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
7.8 kDa
envase
pkg of 20 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
Nº de acceso UniProt
espectro de actividad antibiótica
fungi
mycobacteria
viruses
Modo de acción
cell membrane | interferes
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... DEFB1(1672)
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)