SRP0300
TGF-β1 Latent human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
LAP, TGFb1, TGFbeta1, latency-associated peptide, transforming growth factor beta-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Ensayo
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
25 kDa
envase
pkg of 5 μg
fabricante / nombre comercial
Invitrogen
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... LTBP1(4052)
Descripción general
LTBP1 (latent transforming growth factor β binding protein 1) belongs to the LTBP family of proteins. The protein has 18 epidermal growth factor (EGF)-like repeats and four LTBP-like repeats. The gene is mapped to human chromosome 2p22.3.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)