Merck
P5607
Sigma-Aldrich
L-Prolina
98.5-101.0% dry basis, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Sinónimos:
Ácido (S)-pirrolidina-2-carboxílico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Beilstein:
80810
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
L-Prolina, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture
origen biológico
non-animal source
Nivel de calidad
Agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Ensayo
98.5-101.0% dry basis
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D -86.0 to -84.0 °, c = 4 in water
[α]25/D -86.3 to -84.3°, c = 4 in water
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
color
white
mp
228 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 50 mg/mL
trazas de catión
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
grupo funcional
(Imine)
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Descripción general
La L-prolina, también conocida como ácido 2-pirrolidincarboxílico, es un aminoácido versátil que desempeña un papel esencial en varios procesos biológicos. Se clasifica como miembro de la familia de aminoácidos glutamina y actúa como unidad estructural de las proteínas. La L-prolina es vital para mantener la integridad estructural de las proteínas, entre ellas el colágeno, que es crucial para el funcionamiento adecuado de las articulaciones, los tendones y diversos tejidos conjuntivos.
Este aminoácido, sintetizado dentro del organismo humano a partir de otros aminoácidos, interviene en una serie de funciones. Contribuye a la cicatrización de heridas, propicia la síntesis de moléculas esenciales como la elastina y la carnitina, y es un actor clave en la síntesis de proteínas y la estabilidad estructural. La L-prolina también se asocia con procesos metabólicos, como la síntesis de arginina, poliaminas y glutamato. En el ámbito de la nutrición, es conocida por sus propiedades antioxidantes y su papel en las respuestas inmunitarias.
Además, influye también en el metabolismo de los carbohidratos, el crecimiento celular, la proliferación y el mantenimiento de las funciones corporales normales. En estudios celulares, ha demostrado su capacidad para estimular el crecimiento de tipos celulares específicos a la vez que inhibe el crecimiento de otros, lo que la convierte en un componente multifacético de varios sistemas biológicos.
Además, la L-prolina funciona como una molécula de señalización, participando en reacciones rédox y actuando como sensor del estado energético de la célula. Interviene en procesos de diferenciación, influyendo en las células madre embrionarias y el crecimiento y el desarrollo del producto de la concepción (feto y membranas extraembrionarias asociadas) en humanos y animales[1]. La L-prolina es un aminoácido fundamental que desempeña un papel diverso y significativo en varios procesos bioquímicos y celulares, lo que la convierte en un valioso objeto de estudio en campos experimentales como la bioquímica, la microbiología, el metabolismo, la biología celular y la nutrición.
Aplicación
La L-prolina se ha utilizado como componente del medio Eagle modificado de Dulbecco rico en glucosa (HG-DMEM) para diferenciación de condrocitos[2] y para el cultivo de células de tipo condrocito.[3] También se ha utilizado como componente de la base nitrogenada de levaduras para cultivos de levaduras.[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La prolina es un aminoácido hidrófobo, cíclico, no esencial.[5] Es un aminoácido proteinogénico que es crucial para el metabolismo primario.[6] En las cadenas peptídicas, los restos de prolina confieren límites estructurales y aumentan la sensibilidad de los enlaces peptídicos proximales a la actividad proteasa.[7]
Características y beneficios
  • Puede utilizarse en investigación en metabolómica y bioquímica
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
Otras notas
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alcohol-based quorum sensing plays a role in adhesion and sliding motility of the yeast Debaryomyces hansenii.
Gori K, et.al.
FEMS Yeast Research, 11(8), 643-652 (2011)
Proline: a multifunctional amino acid
La' szlo' Szabados and Arnould Savoure
Trends in Plant Science, 1-9 (2009)
TRP channels in brown and white adipogenesis from human progenitors: new therapeutic targets and the caveats associated with the common antibiotic, streptomycin
Anna Goralczyk
Faseb Journal, 2-18 (2017)
Link-N: The missing link towards intervertebral disc repair is species-specific
Frances C. Bach, et.al.
PLoS ONE, 12(11), 1-21 (2017)
Proline-Dependent Structural and Biological Properties of Peptides and Proteins
Arieh Yaron
Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, 28, 31-81 (2008)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is L-proline soluble in DMEM?
    1 answer
    1. This product does not have a specific solubility test in Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM). However, it can be dissolved to form a 50 mg/mL solution in water.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. I have to do a solution 46mg/5ml can I frooze aliquot of this solution
    1 answer
    1. There is no information determined on how to store solutions of Product P5607. However, online sources recommend storing in aliquots at -20 degrees C and to avoid repeated freeze-thaw cycles.
      Helpful?
  5. Is P5607 sterile?
    1 answer
    1. This product is not sterile. L-proline is soluble in water at 50mg/mL. Stock solutions may be filter-sterilized using a 0.22 um filter membrane.