SRE0046
Sodium deoxycholate
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinónimos:
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
mol peso
micellar avg mol wt 1200-5000
número de agregación
3-12
técnicas
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
Clave InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Comparison of SPEED, S-Trap, and In-Solution-Based Sample Preparation Methods for Mass Spectrometry in Kidney Tissue and Plasma.: This research compares different sample preparation methods for mass spectrometry, highlighting the efficacy of sodium deoxycholate in improving protein extraction efficiency (Templeton EM et al., 2023).
- SimPLIT: Simplified Sample Preparation for Large-Scale Isobaric Tagging Proteomics.: This research introduces a simplified sample preparation method for large-scale proteomics, leveraging sodium deoxycholate to improve peptide and protein identification rates (Sialana FJ et al., 2022).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)