SML3427
C4-HSL
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)butyramide, BHL, N-Butanoyl-L-homoserine lactone, N-Butyrylhomoserine lactone, N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]butanamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC(N[C@@H]1C(OCC1)=O)=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
Clave InChI
VFFNZZXXTGXBOG-LURJTMIESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)