SML3389
Vilanterol trifenatate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
4-[(1R)-2-({6-[(2-{[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]oxy}ethyl)oxy]-hexyl}-amino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol, triphenylacetate salt, GW 642444 trifenatate, GW 642444M, GW-642444 trifenatate, GW-642444M, GW642444 trifenatate, GW642444M, Vilanterol triphenylacetate sal
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O.ClC(C=CC=C4Cl)=C4COCCOCCCCCCNC[C@@H](C5=CC(CO)=C(C=C5)O)O
InChI
1S/C24H33Cl2NO5.C20H16O2/c25-21-6-5-7-22(26)20(21)17-32-13-12-31-11-4-2-1-3-10-27-15-24(30)18-8-9-23(29)19(14-18)16-28;21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h5-9,14,24,27-30H,1-4,10-13,15-17H2;1-15H,(H,21,22)/t24-;/m0./s1
Clave InChI
KLOLZALDXGTNQE-JIDHJSLPSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Cardiovascular
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)