SML3371
MS47134
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
((1r,3R,5S,7R)-3,5-dimethyladamantane-1-carbonyl)-D-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)[C@]2(C[C@]3(C)C4)C[C@@H]4C[C@](C3)(C)C2
InChI
1S/C22H29NO3/c1-20-9-16-10-21(2,12-20)14-22(11-16,13-20)19(26)23-17(18(24)25)8-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,16-17H,8-14H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t16-,17-,20+,21-,22-/m1/s1
Clave InChI
QSBRCNGPJBWGLQ-LQDXOGNASA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)