SML3324
UNC6852
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S,4R)-1-((S)-2-(4-(4-(5-((furan-2-ylmethyl)amino)-[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidin-8-yl)benzamido)butanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C([C@H](C(C)(C)C)NC(CCCNC(C1=CC=C(C2=CN=C(NCC3=CC=CO3)N4C2=NN=C4)C=C1)=O)=O)N5[C@H](C(NCC6=CC=C(C7=C(C)N=CS7)C=C6)=O)C[C@@H](O)C5
Clave InChI
PPNNFXIBKLCMTI-WXEAQWFJSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)