SML2967
Gp91ds-tat, scrambled trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Cys-Leu-Arg-Ile-Thr-Arg-Gln-Ser-Arg-NH2 trifluoroacetate, Gp91 ds-tat, scrambled trifluoroacetate, NADPH oxidase 2 docking sequence-tat trifluoroacetate, NOX2 ds-tat, scrambled trifluoroacetate, NOX2ds-tat, scrambled trifluoroacetate, RKKRRQRRR-CLRITRQSR-NH2 trifluoroacetate, scrambled Gp91phox docking sequence-tat trifluoroacetate, scrambled NOX2 docking sequence-tat trifluoroacetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
film or powder
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)