SML2869
Ispinesib
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-N-(3-Aminopropyl)-N-[1-(3-benzyl-7-chloro-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide, CK0238273, N-(3-Aminopropyl)-N-[(1R)-1-[7-chloro-3,4-dihydro-4-oxo-3-(phenylmethyl)-2-quinazolinyl]-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide, SB 715992, SB-715992, SB715992
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +315 to +375°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2nc([n]([c](c2cc1)=O)Cc4ccccc4)[C@H](N(CCCN)C(=O)c3ccc(cc3)C)C(C)C
InChI
1S/C30H33ClN4O2/c1-20(2)27(34(17-7-16-32)29(36)23-12-10-21(3)11-13-23)28-33-26-18-24(31)14-15-25(26)30(37)35(28)19-22-8-5-4-6-9-22/h4-6,8-15,18,20,27H,7,16-17,19,32H2,1-3H3/t27-/m1/s1
InChI key
QJZRFPJCWMNVAV-HHHXNRCGSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)