SML2393
XL019
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S)-N-[4-[2-[[4-(4-Morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]phenyl]-2-pyrrolidinecarboxamide, (S)-N-(4-(2-(4-Morpholinophenylamino)pyrimidin-4-yl)phenyl)pyrrolidine-2-carboxamide, N-(4-{2-[(4-Morpholin-4-ylphenyl)amino]pyrimidin-4-yl}phenyl)-L-prolinamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=CC=C(C=C1)C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)=NC=C2)[C@H]5NCCC5
InChI
1S/C25H28N6O2/c32-24(23-2-1-12-26-23)28-19-5-3-18(4-6-19)22-11-13-27-25(30-22)29-20-7-9-21(10-8-20)31-14-16-33-17-15-31/h3-11,13,23,26H,1-2,12,14-17H2,(H,28,32)(H,27,29,30)/t23-/m0/s1
Clave InChI
ISOCDPQFIXDIMS-QHCPKHFHSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)