SML2348
BAY-707
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-Ethyl-4-(3-methylmorpholino)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NCC)C1=CC2=C(N1)N=CC=C2N3CCOC[C@@H]3C
InChI
1S/C15H20N4O2/c1-3-16-15(20)12-8-11-13(4-5-17-14(11)18-12)19-6-7-21-9-10(19)2/h4-5,8,10H,3,6-7,9H2,1-2H3,(H,16,20)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Clave InChI
RPMGXDCRCWWCRY-JTQLQIEISA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)