SML2208
BRD6989
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-3-cyano-6-methyl-4-(3-pyridinyl)-5,6,7,8-tetrahydroquinoline, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-4-(3-pyridinyl)-3-quinolinecarbonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=NC(CCC(C)C2)=C2C(C3=CN=CC=C3)=C1C#N
InChI
1S/C16H16N4/c1-10-4-5-14-12(7-10)15(11-3-2-6-19-9-11)13(8-17)16(18)20-14/h2-3,6,9-10H,4-5,7H2,1H3,(H2,18,20)
Clave InChI
QSYBDNXNOJIKML-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)