SML2198
sAJM589
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Hydroxybenzo[a]phenazine, Benzo[a]phenazin-5-ol
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C2C(C=CC=C2)=C3C(N=C(C=CC=C4)C4=N3)=C1
InChI key
WZBDRAAGHRCRKM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)