SML2181
SA4503
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride, AGY 94806, AGY94806, Cutamesine, SA 4503
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC1=CC=C(CCN2CCN(CCCC3=CC=CC=C3)CC2)C=C1OC
InChI
1S/C23H32N2O2.2ClH/c1-26-22-11-10-21(19-23(22)27-2)12-14-25-17-15-24(16-18-25)13-6-9-20-7-4-3-5-8-20;;/h3-5,7-8,10-11,19H,6,9,12-18H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
XWOXAKBQEMQMFH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)