SML1674
UPCDC30245
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(3-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)phenyl)-N-(2-(4-isopropylpiperazin-1-yl)ethyl)piperidin-4-amine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(NC(C2=CC=CC(N3CCC(NCCN4CCN(C(C)C)CC4)CC3)=C2)=C5)C5=C1
InChI key
LZHXZCVDLATFAR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)