SML1488
Metamizole sodium hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(antipyrinylmethylamino)methanesulfonic acid sodium salt, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone-4-methylaminomethanesulfonate sodium, 4-Methylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolone sodium methanesulfonate, Analgin, Dipyrone, Metamizol, Methampyrone, Methylmelubrin, Noraminopyrine methanesulfonate sodium, Sodium methylaminoantipyrine methanesulfonate, Sulpyrine, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CN(C)c1[c]([n]([n](c1C)C)c2ccccc2)=O.O
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)