SML1396
Heclin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(4-Acetylphenyl)-3-(5-ethyl-2-furanyl)-2-propenamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC=C(CC)O2)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c1-3-15-8-9-16(21-15)10-11-17(20)18-14-6-4-13(5-7-14)12(2)19/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)/b11-10+
Clave InChI
SPTWXRJNCFIDRQ-ZHACJKMWSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)