Merck
SML1159
Sigma-Aldrich
XIB4035
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N4-[7-Chloro-2-[(1E)-2-(2-chlorophenyl)ethenyl]-4-quinolinyl]-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H31Cl2N3
Número de CAS:
Peso molecular:
456.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CC=CC=C1/C=C/C2=NC3=C(C=CC(Cl)=C3)C(NC(C)CCCN(CC)CC)=C2
InChI
1S/C26H31Cl2N3/c1-4-31(5-2)16-8-9-19(3)29-26-18-22(14-12-20-10-6-7-11-24(20)28)30-25-17-21(27)13-15-23(25)26/h6-7,10-15,17-19H,4-5,8-9,16H2,1-3H3,(H,29,30)/b14-12+
Clave InChI
CMLVHSVFSYNMGM-WYMLVPIESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
XIB4035 is a reported agonist of the glial cell-line derived neurotrophic factor (GDNF) receptor GFRα1.
XIB4035 is a reported agonist of the glial cell-line derived neurotrophic factor (GDNF) receptor GFRα1. XIB4035 induces GFRα1/RET phosphorylation in Neuro2A cells.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sean Jmaeff et al.
Molecular pharmacology, 98(1), 1-12 (2020-05-05)
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) binds the GFRα1 receptor, and the GDNF-GFRα1 complex binds to and activates the transmembrane RET tyrosine kinase to signal through intracellular Akt/Erk pathways. To dissect the GDNF-GFRα1-RET signaling complex, agents that bind and activate