SML1145
ML303
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Methoxy-4-(3-methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl)phenol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=NN(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)C3=NC=CC(C4=CC=C(O)C(OC)=C4)=C31
InChI
1S/C21H16F3N3O2/c1-12-19-16(13-3-8-17(28)18(11-13)29-2)9-10-25-20(19)27(26-12)15-6-4-14(5-7-15)21(22,23)24/h3-11,28H,1-2H3
Clave InChI
YBRHGNCGFMRGSV-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)