SML1096
TH588 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N4-Cyclopropyl-6-(2,3-dichlorophenyl)pyrimidine-2,4-diamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CC=CC(C2=NC(N)=NC(NC3CC3)=C2)=C1Cl.Cl
InChI
1S/C13H12Cl2N4.ClH/c14-9-3-1-2-8(12(9)15)10-6-11(17-7-4-5-7)19-13(16)18-10;/h1-3,6-7H,4-5H2,(H3,16,17,18,19);1H
Clave InChI
FBHMEHNWFXCSKE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)