H6886
S-Hexylglutathione
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinónimos:
S-Hexyl-L-glutathione reduced
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
S-Hexylglutathione,
Ensayo
>98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
ligand binding assay: suitable
mp
200-202 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C16H29N3O6S/c1-2-3-4-5-8-26-10-12(15(23)18-9-14(21)22)19-13(20)7-6-11(17)16(24)25/h11-12H,2-10,17H2,1H3,(H,18,23)(H,19,20)(H,21,22)(H,24,25)/t11-,12-/m0/s1
Clave InChI
HXJDWCWJDCOHDG-RYUDHWBXSA-N
Categorías relacionadas
Amino Acid Sequence
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)