SML1087
Sumanirole maleate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(5R)-5,6-Dihydro-5-(methylamino)-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one maleate, (R)-5,6-Dihydro-5-(methylamino)-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one maleate, CID 9818479 maleate, PNU-95,666 maleate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -22 to -32°, c = 1 in H2O
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1N(C[C@H](NC)C2)C3=C2C=CC=C3N1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c1-12-8-5-7-3-2-4-9-10(7)14(6-8)11(15)13-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3,(H,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t8-;/m1./s1
Clave InChI
VOJRMYBBPKNLLI-ORHWHDKWSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience